2-Bromo-6-chloro-4-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR309390-1G
APOSOR309390-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR309390-1G
2-Bromo-6-chloro-4-methylquinoline
2-Bromo-6-chloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21647781
CAS-Nummer: 18004-64-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge