(3-Furan-2-yl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309410-1G
APOSOR309410-1GEA 475 EUR InStock
APOSOR309410-1G
(3-Furan-2-yl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
(3-Furan-2-yl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
Formel: C₈H₇N₃O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437536
CAS-Nummer: 110167-66-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge