5-Chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309413-1G
APOSOR309413-1GEA 467 EUR InStock
APOSOR309413-1G
5-Chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14707338
CAS-Nummer: 1029718-72-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge