cis-2-Amino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309428-1G
APOSOR309428-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR309428-1G
cis-2-Amino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863639
CAS-Nummer: 156292-34-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge