cis-1-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309433-250MG
APOSOR309433-250MGEA 335 EUR InStock
APOSOR309433-250MG
cis-1-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
cis-1-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260408
CAS-Nummer: 888407-44-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge