(1R,2R,3R,5R)-Ethyl-2-amino-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309441-100MG
APOSOR309441-100MGEA 517 EUR InStock
APOSOR309441-100MG
(1R,2R,3R,5R)-Ethyl-2-amino-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylate hydrochloride
(1R,2R,3R,5R)-Ethyl-2-amino-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₂H₂₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09881420
CAS-Nummer: 1027343-69-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge