2-Amino-6-ethylpyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30961-250MG
APOSOR30961-250MGEA 42.2 EUR InStock
APOSOR30961-250MG
2-Amino-6-ethylpyrimidin-4-ol
2-Amino-6-ethylpyrimidin-4-ol
Formel: C₆H₉N₃O
Melting Pt: 249…251 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698994
CAS-Nummer: 5734-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge