2-Butyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR30964-1G
APOSOR30964-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR30964-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazol-6-amin
2-Butyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 875850-00-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge