3-Amino-1-benzylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30968-1G
APOSOR30968-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30968-1G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038444
CAS-Nummer: 60407-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge