2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR310150-1G
APOSOR310150-1GEA 206 EUR InStock
APOSOR310150-1G
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₉IN₂
Melting Pt: 164…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798226
CAS-Nummer: 885952-12-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge