1-Benzyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310253-500MG
APOSOR310253-500MGEA 883 EUR InStock
APOSOR310253-500MG
1-Benzyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane
1-Benzyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₆H₂₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406522
CAS-Nummer: 1100748-68-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge