6-Phenylpyridine-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR310262-500MG
APOSOR310262-500MGEA 438 EUR InStock
APOSOR310262-500MG
6-Phenylpyridine-3-boronic acid
6-Phenylpyridine-3-boronic acid
Formel: C₁₁H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788243
CAS-Nummer: 155079-10-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge