4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR310360-1G
APOSOR310360-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR310360-1G
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 95+%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01138446
CAS-Nummer: 5730-78-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge