1,1-Diethylpropargylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR310413-1G
APOSOR310413-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR310413-1G
1,1-Diethylpropargylamine
1,1-Diethylpropargylamine
Formel: C₇H₁₃N
Dichte: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008057
CAS-Nummer: 3234-64-8
UN: 2733
ADR: 3+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge