1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310428-500MG
APOSOR310428-500MGEA 782 EUR InStock
APOSOR310428-500MG
1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-one
1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-one
Formel: C₁₈H₁₉ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835550
CAS-Nummer: 103628-22-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge