Methyl 1-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310504-1G
APOSOR310504-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310504-1G
Methyl 1-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 1-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₆
Melting Pt: 226…228 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27957327
CAS-Nummer: 1565827-86-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge