Methyl 5-(4-chloro-3-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310528-1G
APOSOR310528-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310528-1G
Methyl 5-(4-chloro-3-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-(4-chloro-3-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26387491
CAS-Nummer: 192702-05-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge