Methyl 6-bromo-1-(propan-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310529-1G
APOSOR310529-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR310529-1G
Methyl 6-bromo-1-(propan-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl 6-bromo-1-(propan-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26407262
CAS-Nummer: 1346702-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge