(2R,3R)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310538-1G
APOSOR310538-1GEA 894 EUR InStock
APOSOR310538-1G
(2R,3R)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2R,3R)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27957341
CAS-Nummer: 17447-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge