4-[(Biphenyl-2-ylcarbonyl)amino]-2-chlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310539-1G
APOSOR310539-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310539-1G
4-[(Biphenyl-2-ylcarbonyl)amino]-2-chlorobenzoic acid
4-[(Biphenyl-2-ylcarbonyl)amino]-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₂₀H₁₄ClNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20266812
CAS-Nummer: 180340-01-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge