2-(3-Nitrophenyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310543-1G
APOSOR310543-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310543-1G
2-(3-Nitrophenyl)pyrimidine
2-(3-Nitrophenyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999076
CAS-Nummer: 69491-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge