5-Amino-1- benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR310613-1G
APOSOR310613-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310613-1G
5-Amino-1- benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1- benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00128291
CAS-Nummer: 91091-13-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge