8-Methyl-3-phenyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310666-1G
APOSOR310666-1GEA 780 EUR InStock
APOSOR310666-1G
8-Methyl-3-phenyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione
8-Methyl-3-phenyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione
Formel: C₁₄H₁₇N₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14726872
CAS-Nummer: 892299-50-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge