1-[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310707-1G
APOSOR310707-1GEA 780 EUR InStock
APOSOR310707-1G
1-[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉N₅O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16629529
CAS-Nummer: 1239851-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge