1-Bromo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310930-500MG
APOSOR310930-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR310930-500MG
1-Bromo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
1-Bromo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092653
CAS-Nummer: 39053-43-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge