(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR310961-500MG
APOSOR310961-500MGEA 1350 EUR InStock
APOSOR310961-500MG
(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28101542
CAS-Nummer: 227602-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge