2-(3-Aminooxetan-3-yl)acetic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR312021-50MG
APOSOR312021-50MGEA 106 EUR InStock
APOSOR312021-50MG
2-(3-Aminooxetan-3-yl)acetic acid, technische Qualität
2-(3-Aminooxetan-3-yl)acetic acid
Formel: C₅H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199156
CAS-Nummer: 1373923-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge