1-Boc-3-ethynyl-3-hydroxyazetidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR312034-250MG
APOSOR312034-250MGEA 171 EUR InStock
APOSOR312034-250MG
1-Boc-3-ethynyl-3-hydroxyazetidine
1-Boc-3-ethynyl-3-hydroxyazetidine
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21324699
CAS-Nummer: 1259034-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge