1,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR312211-250MG
APOSOR312211-250MGEA 161 EUR InStock
APOSOR312211-250MG
1,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
1,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14581195
CAS-Nummer: 1180112-41-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge