5-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR312275-100MG
APOSOR312275-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR312275-100MG
5-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate 95%
5-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Formel: C₇H₁₃NO·C₂H₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20926175
CAS-Nummer: 1427359-47-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge