3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR312440-250MG
APOSOR312440-250MGEA 271 EUR InStock
APOSOR312440-250MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212.242 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27987015
CAS-Nummer: 1638765-30-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge