Isothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR313078-1G
APOSOR313078-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR313078-1G
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369964
CAS-Nummer: 10271-85-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge