4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR313086-25G
APOSOR313086-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR313086-25G
4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787490
CAS-Nummer: 13726-16-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge