(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR315176-25G
APOSOR315176-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR315176-25G
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol 95+%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798261
CAS-Nummer: 66211-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge