2-Boc-2,5-diazabicyclo(2.2.2)octane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315416-1G
APOSOR315416-1GEA 688 EUR InStock
APOSOR315416-1G
2-Boc-2,5-diazabicyclo(2.2.2)octane
2-Boc-2,5-diazabicyclo(2.2.2)octane
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18249863
CAS-Nummer: 858671-91-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge