(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315484-5G
APOSOR315484-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR315484-5G
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine 97%
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
Formel: C₁₆H₂₈NP
Melting Pt: 57…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09265102
CAS-Nummer: 932710-63-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge