5-Bromo-2,4-dichloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315525-1G
APOSOR315525-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR315525-1G
5-Bromo-2,4-dichloropyridine
5-Bromo-2,4-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031035
CAS-Nummer: 849937-96-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge