1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₂₄P₂
Melting Pt: 137…142 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003047
CAS-Nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge