4-Brom-3-methylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR3168-25G
APOSOR3168-25GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR3168-25G
4-Brom-3-methylbenzamid
4-Brom-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
MDL Number: MFCD00672914
CAS-Nummer: 170229-98-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge