7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119.1240 g/mol
Melting Pt: 130…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234403
CAS-Nummer: 271-70-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge