Methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR317002-1G
APOSOR317002-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR317002-1G
Methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17015873
CAS-Nummer: 1095822-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge