4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR317006-1G
APOSOR317006-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR317006-1G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197.5800 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11518908
CAS-Nummer: 186519-92-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge