2,4-Dichloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR317008-1G
APOSOR317008-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR317008-1G
2,4-Dichloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dichloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₂Cl₂IN₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13189364
CAS-Nummer: 1012785-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge