3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR317106-25G
APOSOR317106-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR317106-25G
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester
Formel: C₈H₁₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111944
CAS-Nummer: 98231-07-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge