1-Boc-3-(iodoethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR317172-1G
APOSOR317172-1GEA 258 EUR InStock
APOSOR317172-1G
1-Boc-3-(iodoethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodoethyl)azetidine
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20126205
CAS-Nummer: 158602-36-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge