N-(Azetidin-3-yl)methanesulphonamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR317200-1G
APOSOR317200-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR317200-1G
N-(Azetidin-3-yl)methanesulphonamide hydrochloride
N-(Azetidin-3-yl)methanesulphonamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₀N₂O₂S·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20926152
CAS-Nummer: 1239205-33-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge