5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate (2:1)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR317208-1G
APOSOR317208-1GEA 1210 EUR InStock
APOSOR317208-1G
5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate (2:1)
5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27988000
CAS-Nummer: 1523618-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge