3-Boc-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR317211-250MG
APOSOR317211-250MGEA 410 EUR InStock
APOSOR317211-250MG
3-Boc-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane 97%
3-Boc-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09056864
CAS-Nummer: 928754-14-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge