2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR317237-1G
APOSOR317237-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR317237-1G
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1) 97%
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1)
Formel: C₁₂H₂₀N₂O₆
MW: 144.15 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16652332
CAS-Nummer: 1045709-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge