(S)-2-Aminomethyl-1-boc-azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR317248-1G
APOSOR317248-1GEA 473 EUR InStock
APOSOR317248-1G
(S)-2-Aminomethyl-1-boc-azetidine
(S)-2-Aminomethyl-1-boc-azetidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.26 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17215571
CAS-Nummer: 1007873-90-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge